주요 문서
82022-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
동의어(들):
HC-75 Analytical HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,036,395
₩2,036,395
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,036,395
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩2,036,395
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
제품명
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
제조업체/상표
Hamilton
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymeric
입자 크기
9 μm
작동 pH
1-14
분리 기술
ion exclusion
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
각주
Ca2+ Form
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)