주요 문서
819815
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 150 mL, 30 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® HW-65 Size Exclusion Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
포장
bottle of 150 mL
제조업체/상표
Tosoh 19815
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
hydroxylated methacrylic polymer phase
입자 크기
30 μm
작동 pH
2-13
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)