제품 라인
TOYOPEARL®
형태
slurry
포장
bottle of 150 mL
제조업체/상표
Tosoh 19809
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylate
기질 활성군
hydroxylated methacrylic polymer phase
입자 크기
30 μm
작동 pH
2-13
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
103.1 °F
Flash Point (°C)
39.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.