주요 문서
819666
TSKgel® SuperHZ (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® SuperHZ Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 19666
파라미터
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
mixed
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Column for 6mmID TSKgel SuperHZ1000-4000 and HZM-N & -M columns, 3μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
물리적 형태
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)