product name
TSKgel® SuperAW6000 HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 9 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 19319
파라미터
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 6 mm
기질
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
9 μm
공극 크기
ND
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
TSKgel SuperAW6000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
애플리케이션
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide > 4x10^7 Da
물리적 형태
Shipped in water.
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.