주요 문서
819021
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
동의어(들):
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 1 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 19021
파라미터
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.6 mm
표면적
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Guard Column for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)