주요 문서
818388
TSKgel® SuperQ-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, ammonium ion, quaternary phase
동의어(들):
TSKgel® Anion Exchange HPLC Guardgel Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® SuperQ-5PW Guardgel Kit, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
material
PEEK
Agency
suitable for USP L23
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 18388
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2.5 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
20 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
일반 설명
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel SuperQ-5PW columns
Kit includes one cartridge, one stand-alone holder, 5 mL packing, 5 cm of 1/16 in. tubing, two nuts, and two ferrules.
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)