주요 문서
814716
TSKgel® SP-5PW (30) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase sulfonic acid, 30 μm particle size
동의어(들):
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품 라인
TSKgel®
양식
slurry
특징
counter ion Na+
포장
bottle of 250 mL
제조업체/상표
Tosoh 14716
파라미터
20 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
30 μm
작동 pH
2-13
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
103.1 °F
Flash Point (°C)
39.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)