제품 라인
TOYOPEARL®
양식
slurry
특징
counter ion Na+
포장
bottle of 1 L
제조업체/상표
Tosoh 14696
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
carboxymethyl phase
입자 크기
65 μm
작동 pH
2-13
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
규격
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.