주요 문서
813075
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
material
PEEK
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Cl-
제조업체/상표
Tosoh 13075
파라미터
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
DEAE (diethylaminoethyl) phase
입자 크기
2.5 μm
작동 pH
2-12
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel DEAE-NPR columns are packed with spherical 2.5 micron, non-porous, high efficiency, hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the high speed separation and analysis of proteins and poly- and oligonucleotides. They are particularly useful for high resolution separation of DNA digests or fragments.
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)