주요 문서
808027
TSKgel® GMPW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110501
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
TSKgel® GMPW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 08027
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
60 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
17 μm
공극 크기
<100 Å
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TSKgel GMPW is a mixed bed scouting column for water-soluble linear polymers. The pore volume can be accessed by polymers ranging in molecular weight from 500 to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, the column enables a fast selection of the best TSKgel PW column for routine analysis. Mixed bed columns are also used when a sample has a very broad MW distribution.
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)