제품명
TSKgel® SP-2SW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L52
suitable for USP L9
제품 라인
TSKgel®
특징
counter ion Na+
제조업체/상표
Tosoh SP-2SW, 07165
파라미터
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
125 Å
작동 pH
2.0-7.5
분리 기술
cation exchange
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터