주요 문서
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® HPLC Columns
pkg of 10 ea
동의어(들):
TSKgel® Hardware and Accessories
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns, pkg of 10 ea
material
stainless steel frit
제품 라인
TSKgel®
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Tosoh 03411
기술
HPLC: suitable
공극 크기
0.50 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns are manufactured from 316-grade stainless steel. If the top frit plugs, the entire end-fitting can be removed and replaced.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.