제품명
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
material
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
TSKgel®
제조업체/상표
Tosoh 23456
파라미터
50 °C max. temp.
800 bar max. pressure
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 2.0 mm
표면적
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
2 μm
작동 pH 범위
2.0-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.