기술
HPLC: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 3 mL water containing 8ng/mL of each analyte in 10% NaCl
SPME fiber: PDMS/DVB, 60 μm (57317)
extraction: immersion, 40 min, rapid stirring
desorption process: static, 5 min in acetonitrile:water (65:35); dynamic, valve open during run
column: SUPELCOSIL LC-8, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58220-U)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water
gradient: 18:82 to 65:35 in 9 min, hold 3 min
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
적합성
application for HPLC
application for SPME
응용 분야
environmental
법적 정보
분석물
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.