주요 문서
796-0315
US EPA Method 0030: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Collection/Desorption using VOST 100 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample: calibration standard: volatiles in methanol; blank: Tenax TA tube with surrogate thermally desorbed into purge & trap system
adsorbent tube: VOST 100 (20074-U)
purge trap: VOCARB 4000 (20308)
column: SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm film (25432)
oven: 35 °C (5 min) to 200 °C at 10 °C/min, hold 2 min
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 8 mL/min
적합성
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    1,1,1-Trichloroethane
    Toluene
    Methanol
    Methylene chloride
    Chlorobenzene-d5
    Benzene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)