주요 문서
794-0864
GC Analysis of Residual Solvents on SPB®-624 after SPME using 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: headspace or immersion sampling (15 min) 1 min desorption
column: SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (25432)
oven: 40 °C (35 min) to 220 °C at 40 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (closed 3 min), 200 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 35 cm/sec
적합성
application for SPME
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Methanol
    Methylene chloride
    Ethanol
    1,4-Dioxane
    Acetone
    Chloroform
    Trichloroethylene
    Benzene
    모두 보기 (8)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)