주요 문서
794-0121
GC Analysis of Permanent Gases and Light Hydrocarbons on Carboxen-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen® 1004)
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Carboxen-1006 PLOT, 30 m × 0.53 mm I.D. (25461)
column: Carboxen 1004 micropacked, 2 m × 1/16 in. stainless steel (12846)
oven: 35 °C (1 min), 24 °C/min to 225 °C (micropacked)
oven: 35 °C (5 min), 24 °C/min to 225 °C (PLOT)
detector: TCD, 230 °C
carrier gas: helium, 22 cm/sec
injection: 35 μL
sample: 1% each analyte in nitrogen
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Methane
    Acetylene
    Carbon monoxide
    Water
    Nitrogen
    Carbon dioxide
    Ethane
    Ethylene
    모두 보기 (8)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)