Key Documents
78945
Supelco
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O5 · xNa+
CAS Number:
Molecular Weight:
162.14 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)