주요 문서
76694
Supelco
2-Methylresorcinol
analytical standard
동의어(들):
2,6-Dihydroxytoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩91,553
₩91,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩91,553
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
Beilstein:
2042177
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
₩91,553
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
264 °C (lit.)
mp
114-120 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
275.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
135 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)