주요 문서
73316
Supelco
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
73316-25MG
₩167,374
₩167,374
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
73316-25MG
₩167,374
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)5CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
364.10
Beilstein:
1992757
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩167,374
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
기술
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.313 (lit.)
bp
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
density
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
InChI key
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)