추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
포함
0.1% stabilizer (4-tert-Butylcatechol)
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
기술
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.338 (lit.)
bp
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
InChI key
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
표적 기관
Liver,Teeth
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.