주요 문서
72818
Supelco
Methylhydroquinone
analytical standard
동의어(들):
Toluhydroquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩83,636
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩83,636
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
Beilstein:
2041489
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.24
₩83,636
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99%
autoignition temp.
851 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-130 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
341.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
172 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)