주요 문서
72663
Supelco
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩79,475
₩79,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩79,475
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OH)COC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
232.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩79,475
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C
96-98 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
InChI key
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)