주요 문서
67694
Supelco
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
analytical standard
동의어(들):
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩327,947
₩327,947
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩327,947
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩327,947
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)