주요 문서
67505-U
Supelco
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
3 EA
₩896,042
₩896,042
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
3 EA
₩896,042
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩896,042
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
제품명
BIOshell A400 Protein C18 Guard Column, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size, pkg of 3 ea
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
분석물 화학적 분류
proteins
포장
pkg of 3 ea
제조업체/상표
BIOshell
라벨링 범위
1% carbon loading
파라미터
0-90 °C temperature
600 bar pressure (8702 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
0.5 cm × 2.1 mm
표면적
15 m2/g
Matrix
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl), diisobutyloctadecyl bonding phase
입자 크기
3.4 μm
공극 크기
400 Å
작동 pH 범위
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)