주요 문서
67243-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
동의어(들):
Superficially Porous Wide Pore C18 UHPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,761,634
₩1,761,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,761,634
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
₩1,761,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
분석물 화학적 분류
peptides
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
파라미터
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 2.1 mm
표면적
65 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2.0 μm
공극 크기
160 Å pore size
작동 pH 범위
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
관련 콘텐츠
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
HPLC는 흡착제로 채워진 컬럼을 통해 시료에 펌프를 작동하여 단백질과 펩타이드 같은 거대 생체 분자를 분리하고 식별합니다.