주요 문서
67008-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩887,922
₩887,922
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩887,922
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩887,922
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
제품명
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
material
stainless steel hardware (column)
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
설명
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
분석물 화학적 분류
peptides
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
4.0% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 3 mm
표면적
60 m2/g
표면 범위
2.2 μmol/m2
Matrix
particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5.0 μm
공극 크기
160 Å
작동 pH 범위
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIOshell 160Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)