제품명
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, L × I.D. 15 cm × 1.5 mm, 2.7 μm particle size
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
설명
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
분석물 화학적 분류
peptides
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
4.6% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 1.5 mm
표면적
90 m2/g
표면 범위
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
입자 크기
2.7 μm
2.7 μm
공극 크기
160 Å
작동 pH 범위
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.