주요 문서
64785-U
Supelco
Drying Column with Reservoir, 100mm x 19mm x 60mL
Reservoir/Drying design
동의어(들):
Specialty Glass Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩137,228
₩137,228
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩137,228
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
₩137,228
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
기술
LPLC: suitable
일반 설명
We designed this column (Cat. No. 64785-U) to meet US EPA specifications for drying solvent extracts in procedures for semivolatile organic compounds. The reservoir will hold approximately 60mL of extract – the entire product from one separatory funnel extraction. Holds a 19mm × 10cm bed of sodium sulfate.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)