주요 문서
59519
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩435,334
₩435,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩435,334
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
₩435,334
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
SUPELCOSIL LC-SCX Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L9
포장
pkg of 2 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
기질 활성군
sulfonic acid, propyl- phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x