주요 문서
59126
Repl. Filter Discs 3.0mm 5/pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩244,920
₩244,920
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩244,920
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩244,920
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel
포장
pkg of 5
제조업체/상표
7335-010
Rheodyne
직경
3.0 mm
공극 크기
0.5 μm
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)