주요 문서
58985C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,472,461
₩1,472,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,472,461
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩1,472,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
SUPELCOSIL
특징
endcapped
제조업체/상표
SUPELCOSIL
포장
1 ea of
라벨링 범위
11.0% carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 3 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
120 Å
pH
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)