주요 문서
58702
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩68,513
₩68,513
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩68,513
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩68,513
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
포장
pkg of 1 ea
파라미터
500 psi max. pressure
길이 × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 6
1 of 6