주요 문서
58695-U
FEP Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
파라미터
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For connecting pump to reservoirs. Use 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D. tubing with most pumps, 0.15 in. O.D. × 0.118 in. I.D. tubing with Waters pumps. 10 ft./3 m length.
PTFE FEP tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)