주요 문서
581370-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩448,630
₩448,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩448,630
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩448,630
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Ascentis® C18 Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pkg of 2 ea
라벨링 범위
25% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 2.1 mm
표면적
450 m2/g
불순물
5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH 범위
2-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
각주
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules (10mm i.d guard requires the purchase of 567499-U)
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Massimo Tacchini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 146, 1-6 (2017-08-26)
The genus Echinacea (Asteraceae) includes species traditionally used in phytotherapy. Among them, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts are characterized by a representative antiproliferative activity, due to the presence of acetylenic compounds. In this study, supercritical fluid extraction (SFE) was