material
fused silica fiber
plain green hub
니들 크기
24 ga
포장
pkg of 3 × ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
파이버 길이
1 cm
기질 활성군
PDMS coating
응용 분야
food and beverages
호환성
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객