문서
57226
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE Tube
bed wt. 500 mg, suitable for PFAS testing, volume 6 mL, pk of 30
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
polypropylene tube
Agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 500 mg
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
900 m2/g
용적
6 mL
기질
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
기질 활성군
polystyrene-divinylbenzene phase
직경
80-160 μm
공극 크기
20-300 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
법적 정보
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
문서
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
관련 콘텐츠
고체상 추출법(SPE)은 크로마토그래피 분석(예: HPLC, GC, TLC)에 앞서 빠르고 선택적인 시료 전처리 및 정제에 사용되는 기법입니다. SPE는 데이터를 개선하고 분석용 컬럼을 보호하기 위하여 시료 매트릭스를 교환하고, 분석물을 농축하며, 간섭과 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Discover our complete solutions: Reliable products and precision tools to more accurately quantify PFAS compounds in diverse samples including water, wastewater, soil, food, blood, etc.
전체 솔루션을 알아보세요. 신뢰할 수 있는 제품과 정밀한 툴로 물, 폐수, 흙, 식품, 혈액 등이 포함된 다양한 샘플에서 PFAS 화합물의 양을 더욱 정확하게 측정할 수 있습니다.
모두 보기