문서
57061
Supelco
Supelclean LC-WCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
material
polypropylene tube
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 500 mg
포장
pkg of 54 ea
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
기질
silica gel
기질 활성군
WCX phase
carboxylic acid
직경
40-45 μm
공극 크기
60 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
ion exchange
ion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-WCX SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.