주요 문서
56629-U
Supelco
LC-MS Post Column Flow Splitters
Adjustable, Split Ratio = 1:1 to 20:1
동의어(들):
LC-MS Flow Divider
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩5,531,141
₩5,531,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩5,531,141
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SB.52
₩5,531,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)