제품명
apHera™ C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
제품 라인
apHera™
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
apHera™
파라미터
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 10 mm
Matrix
polymeric
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
1-14
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터