Key Documents
55216
Supelco
Frit Removing Tool for Supelco® Analytical Columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
애플리케이션
Removes frits from 2.1 mm I.D. to 4.6 mm I.D. Supelco Discovery and SUPELCOSIL analytical columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)