주요 문서
55087-U
ValvTool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
NACRES:
SB.51
설명
5/16 in. socket × 1/4 in. open wrench
일반 설명
The ValvTool is a uniquely designed wrench that provides easy access for changing sample loops or replacing fittings on Rheodyne valves. The open end can be used for working with 1/4in. stainless steel HPLC fittings, as well.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)