product name
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
3 cm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
기질
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
애플리케이션
법적 정보
가아드 카트리지
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
문서
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
프로토콜
We presents a robust method for analyzing 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in serum using a multiplexed LC-MS-MS system.