Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
₩1,443,838
추천 제품
제품명
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L86
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
hydroxy, penta- phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
HILIC mode chromatography with Ascentis® Express OH5 resolves acyl-L-carnitines, aiding in metabolite analysis.