material
aluminum support
silica gel 60 matrix
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
표면적
~500 m2/g
입자 크기
8.0-12.0 μm
공극 크기
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
애플리케이션
기타 정보
105553
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터