52667U
52667-U
polypropylene tube
bed wt., 2 g
pk of 20
solid phase extraction (SPE): suitable
480 m2/g
12 mL
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
50 μm
0.9 mL/g pore volume70 Å pore diameter
0.14 meq/g total capacity
food and beverages
ion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
11 - Combustible Solids
WGK 3
>464.0 °F
> 240 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?