주요 문서
51391-U
Supelco
EXP® Titanium Hybrid Ferrule
size 1/16 in.
동의어(들):
High Pressure Sealing Ferrule
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩700,959
₩700,959
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩700,959
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩700,959
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pack of 10
크기
1/16 in.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)