주요 문서
51183-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩676,904
₩676,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩676,904
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
₩676,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18, biocompatible, pkg of 5 ea
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Opti-Guard®
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
40 μm
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
OPTI-GUARD® sets the standard for low-impact, easy to use pre-column protection. Designed for use with analytical (4.6 mm, 3.0 mm I.D.) and narrow bore (2.1 mm, 1.0 mm) columns, the patented floating stem design automatically adjusts to any manufactures tube stop depth for a zero-dead volume connection every time. The OPTI-GUARD® 1 mm requires no special connecting hardware or tools for installation.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 답변
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      도움이 되었습니까?
  2. What is the pore size and particle size of the material in Opti-Guard® HPLC Guard Columns?
    1 답변
    1. The pore size is 100 Angstroms and the particle size is 40μm for the Opti-Guard® HPLC Guard Columns.