주요 문서
51164-U
Supelco
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.5μm, pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩636,405
₩636,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩636,405
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
₩636,405
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 5 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
필요하나 제공되지 않음
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations